63090
Magnesium oxide
puriss. p.a., ACS reagent, ≥97% (calcined substance, KT)
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
puriss. p.a.
Pureté
≥97% (calcined substance, KT)
Forme
powder
Impuretés
≤0.002% total nitrogen (N)
Perte
≤2% loss on ignition, 800°C
Pf
2852 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate, sulfite (as SO42-): ≤200 mg/kg
Traces de cations
Ba: ≤10 mg/kg
Ca: ≤500 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤2500 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤20 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Chaîne SMILES
O=[Mg]
InChI
1S/Mg.O
Clé InChI
CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable