443786
Tetrachloroethylene
ACS reagent, ≥99.0%
Synonyme(s) :
PCE
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Densité de vapeur
5.83 (vs air)
Pression de vapeur
13 mmHg ( 20 °C)
19 mmHg ( 25 °C)
Pureté
≥99.0%
Forme
liquid
Technique(s)
FTIR: suitable
Impuretés
≤0.05% water
Résidus d'évap.
≤0.0005%
Couleur
APHA: ≤10
Indice de réfraction
n20/D 1.505 (lit.)
Point d'ébullition
121 °C (lit.)
Pf
−22 °C (lit.)
Solubilité
water: soluble 0.15 g/L at 25 °C
Densité
1.623 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cl\C(Cl)=C(\Cl)Cl
InChI
1S/C2Cl4/c3-1(4)2(5)6
Clé InChI
CYTYCFOTNPOANT-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available