PHR3499
Tetrachloroethylene
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
PCE
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Densité de vapeur
5.83 (vs air)
Pression de vapeur
13 mmHg ( 20 °C)
19 mmHg ( 25 °C)
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 mL
Indice de réfraction
n20/D 1.505 (lit.)
pb
121 °C (lit.)
Pf
−22 °C (lit.)
Densité
1.623 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
Cl\C(Cl)=C(\Cl)Cl
InChI
1S/C2Cl4/c3-1(4)2(5)6
Clé InChI
CYTYCFOTNPOANT-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable