433314
Pyrophosphoric acid
technical grade
Synonyme(s) :
Diphosphoric acid
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Niveau de qualité
Essai
≥94% (by NaOH, titration)
Forme
liquid
solid
waxy solid
Technique(s)
ion chromatography: suitable
Impuretés
≥20% H3PO4
Chaîne SMILES
OP(O)(=O)OP(O)(O)=O
InChI
1S/H4O7P2/c1-8(2,3)7-9(4,5)6/h(H2,1,2,3)(H2,4,5,6)
Clé InChI
XPPKVPWEQAFLFU-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- As chemical activator in the preparation of activated carbon from leather waste.[1][2]
- To modify the surface of calcium hydroxyapatite in order to improve the surface functionality.[3][4]
- To modify the surface strontium aluminate nanoparticles potential applications in super-long time in vivo imaging.[5]
- Synthesis of bis(diisopropylammonium) dihydrogendiphosphate trihydrate (DIPAP).[6]
- Synthesis of novel 3-methoxybenzylammonium cation diphosphate.[7]
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable