Principaux documents
414026
Sigma-Aldrich
Trimethylsilyl polyphosphate
Synonyme(s) :
PPSE, Polyphosphoric acid trimethylsilyl ester
25 ML
154,00 $
100 ML
463,00 $
154,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 ML
154,00 $
100 ML
463,00 $
About This Item
Formule linéaire :
{-P(=O)[OSi(CH3)3]O-}n
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
154,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
liquid
Niveau de qualité
Indice de réfraction
n20/D 1.434
Densité
1.18 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C[Si](C)(C)OP(=O)=O
InChI
1S/C3H9O3PSi/c1-8(2,3)6-7(4)5/h1-3H3
Clé InChI
YSVQLWJDHYBITL-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Microwave-Assisted Synthesis of 2-Aryl-2-oxazolines, 5,6-Dihydro-4H-1,3-oxazines, and 4,5,6,7-Tetrahydro-1,3-oxazepines: Utilizes trimethylsilyl polyphosphate under solvent-free conditions for the efficient preparation of various oxazolines and oxazines (MC Mollo, LR Orelli, 2016).
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
39.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
4 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Tetrahedron Letters, 45, 2465-2465 (1989)
Tetrahedron Letters, 22, 1803-1803 (1981)