62609
Lithium sulfate monohydrate
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.0% (dried basis, T)
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
puriss. p.a.
Pureté
≥99.0% (dried basis, T)
Forme
powder or crystals
Perte
13.0-15.0% loss on drying
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤10 mg/kg
Traces de cations
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
heavy metals: ≤0.001% (by ICP)
Chaîne SMILES
[Li+].[Li+].O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Li.H2O4S.H2O/c;;1-5(2,3)4;/h;;(H2,1,2,3,4);1H2/q2*+1;;/p-2
Clé InChI
RKGLUDFWIKNKMX-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable