376558
Iode
flakes, ReagentPlus®, ≥99%
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
9 (vs air)
Pression de vapeur
0.31 mmHg ( 25 °C)
1 mmHg ( 38.7 °C)
Gamme de produits
ReagentPlus®
Pureté
≥99%
Forme
flakes
Résistivité
1.3E15 μΩ-cm
Impuretés
≤0.05% nonvolatile matter
Point d'ébullition
184 °C (lit.)
Pf
113 °C (lit.)
Chaîne SMILES
II
InChI
1S/I2/c1-2
Clé InChI
PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
It may be used as a catalyst in the synthesis of the following:
- Quinoxalines by reacting 1,2-diamines with 1,2-dicarbonyl compounds under microwave condition.
- N-Substituted pyrroles via condensation of 2,5-dimethoxy tetrahydrofuran with amines under microwave condition.
- Disulfidation of alkenes.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system, Thyroid
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable