RTC000086
2-Butanone
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
MEK, Méthyl éthyl cétone, Méthyléthylcétone
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Agence
traceable to USP 1430101
Densité de vapeur
2.49 (vs air)
Pression de vapeur
71 mmHg ( 20 °C)
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Température d'inflammation spontanée
960 °F
Limite d'explosivité
10.1 %
Conditionnement
pkg of 20 mL
Indice de réfraction
n20/D 1.379 (lit.)
Point d'ébullition
80 °C (lit.)
Pf
−87 °C (lit.)
Densité
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
CC(CC)=O
InChI
1S/C4H8O/c1-3-4(2)5/h3H2,1-2H3
Clé InChI
ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produits recommandés
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
26.6 °F
Point d'éclair (°C)
-3 °C
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)