Principaux documents
34858
Sigma-Aldrich
Acétate d'éthyle
Ethyl acetate
1 of 2 reviewers received a sample product or took part in a promotion
suitable for HPLC, ≥99.7%
Synonyme(s) :
EtOAc
100 ML
66,30 $
1 L
146,00 $
2 L
185,00 $
2.5 L
224,00 $
4 L
351,00 $
6 X 1 L
571,00 $
4 X 2 L
613,00 $
4 X 2.5 L
640,00 $
4 X 4 L
1 070,00 $
66,30 $
En stockDétails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
66,30 $
1 L
146,00 $
2 L
185,00 $
2.5 L
224,00 $
4 L
351,00 $
6 X 1 L
571,00 $
4 X 2 L
613,00 $
4 X 2.5 L
640,00 $
4 X 4 L
1 070,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3COOC2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
88.11
Beilstein:
506104
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116105
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Essai:
≥99.7%
Technique(s):
GC/MS: suitable
HPLC: suitable
Application(s):
food and beverages
pb:
76.5-77.5 °C (lit.)
Pression de vapeur:
73 mmHg ( 20 °C)
66,30 $
En stockDétails
Devis pour commande en gros
Agence
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
Niveau de qualité
Densité de vapeur
3 (20 °C, vs air)
Pression de vapeur
73 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥99.7%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
801 °F
Limite d'explosivité
2.2-11.5 %, 38 °F
Technique(s)
GC/MS: suitable
HPLC: suitable
Impuretés
≤0.0005% non-volatile matter
≤0.005% free acid (as CH3COOH)
≤0.03% water (Karl Fischer)
Indice de réfraction
n20/D 1.3720 (lit.)
pb
76.5-77.5 °C (lit.)
Pf
−84 °C (lit.)
Densité
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
Absorption UV
λ: 255 nm Amax: ≤0.70
λ: 260 nm Amax: ≤0.30
λ: 270 nm Amax: ≤0.10
λ: 300 nm Amax: ≤0.01
λ: 400 nm Amax: ≤0.01
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
CCOC(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
Clé InChI
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
L'acétate d'éthyle constitue une alternative efficace à l'éther diéthylique.[1]
Application
L'acétate d'éthyle a été utilisé comme solvant pour l'isolement de poudre de cynorhodon (Rosa canina L., Rosaceae) par sonication.[2] Il a également été utilisé comme solvant pour la libération des thiols volatils du vin en vue de leur estimation quantitative par chromatographie en phase gazeuse/spectrométrie de masse (GC-MS).[3]
Conditionnement
Voir nos options de récipients consignés.
Autres remarques
Les récipients Pure-Pac® II requièrent l'utilisation de coupleurs de vanne Macro de Micro Matic, réf. Z560723, pour la distribution des solvants.
Avis important
  • L'article réf. 34858-4X2.5L va être supprimé. Nous vous invitons à le commander à la bouteille sous la référence 34858-2.5L (article physiquement identique et soumis exactement aux mêmes spécifications).
  • L'article réf. 34858-6X1L va être supprimé. Nous vous invitons à le commander à la bouteille sous la référence 34858-1L (article physiquement identique et soumis exactement aux mêmes spécifications).
Produits recommandés
Découvrez les réactifs LiChropur, qui sont parfaitement adaptés à l'analyse HPLC ou LC-MS
Informations légales
Pure-Pac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
24.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-4 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Lasse Saaby et al.
Phytotherapy research : PTR, 25(2), 195-201 (2010-07-16)
A previously published systematic review and a metaanalysis have concluded that the consumption of standardized rose hip powder (Rosa canina L.) can reduce pain in osteoarthritis patients. Synovial inflammation has been suggested to play an important role in the pathogenesis
Maria Nikolantonaki et al.
Analytica chimica acta, 660(1-2), 102-109 (2010-01-28)
As volatile thiols are nucleophiles, they are capable of additional reactions with electrophiles. In enology, this concerns reactions between volatile or non-volatile thiols and oxidized phenolic compounds. Initial studies concerning the reactivity of volatile thiols with polyphenols showed that (+)-catechin
K H Young et al.
Journal of clinical microbiology, 10(6), 852-853 (1979-12-01)
Ethyl acetate appears to be a satisfactory subsitute solvent for diethyl ether in the Formalin-ether sedimentation technique. In comparative studies, concentration of organisms with ethyl acetate was equal to or greater than that with diethyl ether. No distortion or alteration
K J S Anand et al.
British journal of anaesthesia, 101(5), 680-689 (2008-08-30)
Relationships between plasma morphine concentrations and neonatal responses to endotracheal tube (ETT) suctioning are unknown in preterm neonates. Ventilated preterm neonates (n=898) from 16 centres were randomly assigned to placebo (n=449) or morphine (n=449). After an i.v. loading dose (100
Yuusuke Fujimoto et al.
PloS one, 7(11), e48685-e48685 (2012-11-13)
Combination therapy with ribavirin, interferon, and viral protease inhibitors could be expected to elicit a high level of sustained virologic response in patients infected with hepatitis C virus (HCV). However, several severe side effects of this combination therapy have been
Articles
Rapid & accurate analysis of 208 pesticides and their metabolites in a fruit sample using Supel™ QuE QuEChERS mixes for sample preparation and GC-MS/MS.
LC-MS/MS-based determination of 19 sulfonamides, 13 quinolones, and 3 tetracycline drug residues in pork meat samples using Supel™ Swift HLB for extraction.
Questions
Reviews
1 of 2 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Active Filters
  1. 2 Ratings-Only Reviews