30709
Acide nitrique
puriss. p.a., reag. ISO, reag. Ph. Eur., for determinations with dithizone, ≥65%
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for determinations with dithizone
puriss. p.a.
Niveau de qualité
Agence
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Pression de vapeur
8 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥65%
Forme
liquid
Résidus de calcination
≤0.0005% (as SO4)
pH
<1.0
Point d'ébullition
120.5 °C (lit.)
Densité
1.37-1.41 g/mL at 20 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.5 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤0.5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤0.5 mg/kg
Traces de cations
Ag: ≤0.01 mg/kg
Al: ≤0.05 mg/kg
As: ≤0.01 mg/kg
Ba: ≤0.01 mg/kg
Be: ≤0.01 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.1 mg/kg
Cd: ≤0.01 mg/kg
Co: ≤0.01 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.01 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
Ge: ≤0.05 mg/kg
Hg: ≤0.01 mg/kg
K: ≤0.05 mg/kg
Li: ≤0.01 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.01 mg/kg
Mo: ≤0.02 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.01 mg/kg
Sr: ≤0.01 mg/kg
Ti: ≤0.1 mg/kg
Tl: ≤0.05 mg/kg
V: ≤0.01 mg/kg
Zn: ≤0.05 mg/kg
Zr: ≤0.1 mg/kg
Chaîne SMILES
O[N+]([O-])=O
Adéquation
passes test for suitability for det. with dithizone
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
Clé InChI
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Risques supp
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable