Principaux documents
1.15187
Supelco
Nitric acid
69%, Suprapur®
Synonyme(s) :
Acide nitrique solution
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
HNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
63.01
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116105
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité:
for inorganic trace analysis
pH:
<1 (20 °C in H2O)
Nom du produit
Acide nitrique (69 %), Suprapur®
Qualité
for inorganic trace analysis
Niveau de qualité
Pression de vapeur
9.4 hPa ( 20 °C)
Essai
69%
Forme
liquid
pH
<1 (20 °C in H2O)
pb
122 °C/1013 hPa
Pf
-41 °C
Densité
1.41 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
Clé InChI
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Suprapur®
Informations légales
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Flame over circleCorrosionSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Risques supp
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Articles
Control elemental impurities in drug products with analytical methods and materials to ensure patient safety.