Principaux documents
W280003
Sigma-Aldrich
1-Octanol
≥98%, FCC, FG
Synonyme(s) :
Alcool C-8
W280003-SAMPLE-K
74,30 $
1 KG
102,00 $
4 KG
288,00 $
20 KG
469,00 $
74,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W280003-SAMPLE-K
74,30 $
1 KG
102,00 $
4 KG
288,00 $
20 KG
469,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)7OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
130.23
Numéro FEMA:
2800
Beilstein:
1697461
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
54
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
2.006
Nomenclature NACRES :
NA.21
74,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Densité de vapeur
4.5 (vs air)
Pression de vapeur
0.14 mmHg ( 25 °C)
Essai
≥98%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
523 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.429 (lit.)
pb
196 °C (lit.)
Pf
−15 °C (lit.)
Densité
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
fatty; green; citrus; waxy; floral; sweet
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCO
InChI
1S/C8H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h9H,2-8H2,1H3
Clé InChI
KBPLFHHGFOOTCA-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
mouse ... Chrna1(11435)
Catégories apparentées
Description générale
1-Octanol is one of the key flavor constituents of mushrooms.[1][2][3]
Application
  • Noncontact In Situ Multidiagnostic NMR/Dielectric Spectroscopy: Research highlighted the application of 1-octanol in enhancing spectroscopic analysis techniques, providing noncontact, in situ measurements for complex biological samples (Morais AF, Radhakrishnan S, Arbiv G, et al., 2024) Anal Chem.
  • Development of a dispersive liquid-liquid microextraction method for the determination of plastic additives in seawater: Demonstrates the role of 1-octanol in environmental monitoring through the development of a microextraction method for assessing plastic additives in marine environments (González-Castro MJ, Uribe-Ares J, Muniategui-Lorenzo S, et al., 2024) Anal Methods.
  • Application of novel metal organic framework-deep eutectic solvent/molecularly imprinted polymer multiple monolithic fiber for solid phase microextraction of amphetamines and modafinil in unauthorized medicinal supplements with GC-MS: This study utilizes 1-octanol in a novel solid phase microextraction method, highlighting its utility in forensic and pharmaceutical analysis (Kardani F, Khezeli T, Shariati S, et al., 2024) J Pharm Biomed Anal.
Actions biochimiques/physiologiques
Bloque les canaux T-type Ca2+
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
187.7 °F
Point d'éclair (°C)
86.5 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Aroma characteristics of Neungee (Sarcodon aspratus).
Jeong OJ, et al.
Korean Journal of Food Science and Technology, 33(3), 307-312 (2001)
Flavor compounds in straw mushrooms Volvariella volvacea harvested at different stages of maturity.
Mau JL, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 45(12), 4726-4729 (1997)
Flavor compounds in king oyster mushrooms Pleurotus eryngii.
Mau JL, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 46(11), 4587-4591 (1998)
B D Anderson et al.
The Journal of investigative dermatology, 93(2), 280-286 (1989-08-01)
The permeability coefficients (kp) of a series of methyl-substituted p-cresols were determined in human stratum corneum along with their partition coefficients (PC) between water and untreated stratum corneum, delipidized stratum corneum, octanol, and heptane. The PC values were identical in
John A Arnott et al.
Expert opinion on drug discovery, 7(10), 863-875 (2012-09-21)
The role of lipophilicity in drug discovery and design is a critical one. Lipophilicity is a key physicochemical property that plays a crucial role in determining ADMET (absorption, distribution, metabolism, excretion, and toxicity) properties and the overall suitability of drug