254312
Titanium(IV) chloride
≥99.995% trace metals basis
Synonyme(s) :
TTC, Titanium tetrachloride
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
50 mmHg ( 55 °C)
9.6 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99.995% trace metals basis
Forme
liquid
liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: titanium
Point d'ébullition
135-136 °C (lit.)
136.4 °C
Pf
−25 °C (lit.)
Densité
1.73 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cl[Ti](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.Ti/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
Clé InChI
XJDNKRIXUMDJCW-UHFFFAOYSA-J
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable