Principaux documents
458449
Sigma-Aldrich
Titanium(IV) iodide
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Titanium tetraiodide
2 G
113,00 $
113,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
2 G
113,00 $
About This Item
Formule linéaire :
TiI4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
555.49
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
113,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
anhydrous
Niveau de qualité
Essai
99.99% trace metals basis
Forme
powder
Impuretés
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
Pf
150 °C (lit.)
Densité
4.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
I[Ti](I)(I)I
InChI
1S/4HI.Ti/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
Clé InChI
NLLZTRMHNHVXJJ-UHFFFAOYSA-J
Catégories apparentées
Caractéristiques et avantages
Used in the CVD of titanium nitride films with optimized characteristics.
À utiliser avec
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
K Sellschopp et al.
The Journal of chemical physics, 152(6), 064702-064702 (2020-02-18)
The ability to synthesize nanoparticles (NPs), here TiO2, of different shapes in a controlled and reproducible way is of high significance for a wide range of fields including catalysis and materials design. Different NP shapes exhibit variations of emerging facets
Articles
Titanium dioxide applications: Semiconducting material characteristics and diverse functionalities.