Documents
BX0483
Supelco
Alcool benzylique
Meets ACS Specifications GR ACS
Synonyme(s) :
Benzèneméthanol
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
108.14
Numéro Beilstein :
878307
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
202-859-9
Densité de vapeur
3.7 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
0.07 hPa ( 20 °C)
13.3 mmHg ( 100 °C)
3.75 mmHg ( 77 °C)
Pureté
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
817 °F
Impuretés
≤0.01% Benzaldehyde
≤0.01 meq/g Acidity
≤0.02% Acetophenone
Résidus d'évap.
≤0.05%
Couleur
APHA: ≤20
Indice de réfraction
n20/D 1.539 (lit.)
Point d'ébullition
203-205 °C (lit.)
Pf
−16-−13 °C (lit.)
Température de transition
flash point 101 °C
Solubilité
40 g/L
Densité
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
OCc1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
Clé InChI
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
Application
Meets ACS Specifications GR ACS
Remarque sur l'analyse
Acetophenone0.02% maxAcidity0.01meq/g maxAssay (GC)99.0% minBenzaldehyde0.01% maxChlorinated compoundsTo pass testColor (APHA)20 maxEvaporation residue0.05% maxFormClear liquidIdentificationTo pass testRefractive index (n 20/D)1.539-1.541Residue after ignition0.005% maxSpecific Gravity at 25/25°C1.042-1.047
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
213.8 °F - DIN 51758
Point d'éclair (°C)
101 °C - DIN 51758