Documents
230405
Sigma-Aldrich
Mercury(I) chloride
ACS reagent, ≥99.5%
Synonyme(s) :
Calomel, Mercurous chloride
About This Item
Formule linéaire :
Hg2Cl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
472.09
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Qualité
ACS reagent
Pureté
≥99.5%
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: mercury
Impuretés
≤0.01% HgCl2
Résidus de réduction
≤0.02%
Pf
400 °C (subl.) (lit.)
Traces d'anions
sulfate (SO42-): ≤0.01%
Traces de cations
HgCl2: ≤0.01%
Chaîne SMILES 
Cl[Hg][Hg]Cl
InChI
1S/2ClH.2Hg/h2*1H;;/q;;2*+1/p-2
Clé InChI
ZOMNIUBKTOKEHS-UHFFFAOYSA-L
Pictogrammes
Skull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Mercury (II) Chloride-Mediated Desulphurization of Amidinothioureas: Synthesis and Antimicrobial Activity of 3-Amino-1, 2, 4-triazole Derivatives.
Yerande SG, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 51(6), 1883-1887 (2014)
Mercurous chloride catalyzed Mannich condensation of terminal alkynes with secondary amines and aldehydes.
Pin-Hua L and Lei W.
Chin. J. Chem., 23(8), 1076-1080 (2005)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 166-166 (1994)
Purification and growth of mercurous chloride single crystals.
Singh NB, et al.
Journal of Crystal Growth, 75(1), 173-180 (1986)
The puzzle of pink disease.
J Black
Journal of the Royal Society of Medicine, 92(9), 478-481 (2000-01-25)