221937
Ammonium iodide
ACS reagent, ≥99%
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Pression de vapeur
1 mmHg ( 210.9 °C)
Essai
≥99%
Forme
powder or crystals
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impuretés
≤0.005% insolubles
Résidus de calcination
≤0.05%
pH
4.5-6.5 (25 °C, 50 g/L)
Traces d'anions
Cl- and Br-: ≤0.005%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
Traces de cations
Ba: ≤0.002%
Fe: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES
N.I
InChI
1S/HI.H3N/h1H;1H3
Clé InChI
UKFWSNCTAHXBQN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
The high yield and regioselective conversion of an unactivated aziridine to an oxazolidinone using carbon dioxide with ammonium iodide as the catalyst
Application
Chemoselective Bromination of Active Methylene and Methyne Compounds by Potassium Bromide, Hydrochloric Acid and Hydrogen Peroxide
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
STOT RE 1 Oral
Organes cibles
Thyroid
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable