220736
Florisil®
100-200 mesh
Synonyme(s) :
Silicate de magnésium, Silicate de magnésium activé
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Niveau de qualité
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Taille des particules
100-200 mesh
Température de transition
transition temp 650 °C (activation temperature)
Chaîne SMILES
[Mg++].[O-][Si]([O-])=O
InChI
1S/Mg.O3Si/c;1-4(2)3/q+2;-2
Clé InChI
FKHIFSZMMVMEQY-UHFFFAOYSA-N
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable