46382
Florisil® PR Inorganic Sorbent
PR grade (analysis acc. to FDA), 60-100 mesh
Synonyme(s) :
Silicate de magnésium, Silicate de magnésium activé
512,00 $
About This Item
512,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
Florisil®,
Forme
coarse powder
Niveau de qualité
Technique(s)
LPLC: suitable
Superficie
289 m2/g
Matrice
Magnesium silicate hydrate
Groupe de la matrice active
magnesium silicate hydrate
Taille des particules
149-250 μm
60-100 mesh
Dimension de pores
60 Å mean pore size
Technique de séparation
hydrophilic interaction (HILIC)
Chaîne SMILES
[Mg++].[O-][Si]([O-])=O
InChI
1S/Mg.O3Si/c;1-4(2)3/q+2;-2
Clé InChI
FKHIFSZMMVMEQY-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable