213349
Ammonium bromide
ACS reagent, ≥99.0%
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
Pression de vapeur
1 mmHg ( 198.3 °C)
Pureté
≥99.0%
Forme
powder or crystals
Impuretés
≤0.005% insolubles
Résidus de calcination
≤0.01%
pH
4.5-6.0 (25 °C, 5%)
Pf
452 °C (lit.)
Densité
2.43 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces d'anions
bromate (BrO3-): ≤0.002%
chloride (Cl-): ≤0.2%
iodide (I-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Traces de cations
Ba: ≤0.002%
Fe: ≤5 ppm
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
Chaîne SMILES
N.Br[H]
InChI
1S/BrH.H3N/h1H;1H3
Clé InChI
SWLVFNYSXGMGBS-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Nervous system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable