208825
Copper(I) oxide
powder, ≤7 μm, 97%
Synonyme(s) :
Cuprous oxide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
powder
Contient
stabilizer
Taille des particules
≤7 μm
Densité
6 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Cu]O[Cu]
InChI
1S/2Cu.O
Clé InChI
BERDEBHAJNAUOM-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Ynones via solvent-free Sonogashira reaction.
- N-Heteroaryl derivatives via cross-coupling of nitrogen heterocycles with halopyridines.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable