325171
Silicon nitride
predominantly α-phase, ≤10 micron
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Taille des particules
≤10 micron
Densité
3.44 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
N12[Si]34N5[Si]16N3[Si]25N46
InChI
1S/N4Si3/c1-5-2-6(1)3(5)7(1,2)4(5)6
Clé InChI
HQVNEWCFYHHQES-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable