13433
Bicarbonate de sodium
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FCC, E500, 99.0-100.5%, powder
Synonyme(s) :
Sodium hydrogen carbonate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
puriss.
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FCC, E500
Niveau de qualité
Essai
99.0-100.5%
Forme
powder
Impuretés
ammonia (NH3), in accordance
organic volatile impurities, complies
residual solvents, complies
water-insoluble matter, complies
≤0.002% ammonium (NH4), complies
Perte
≤0.2% loss on drying (silica gel)
pH
≤8.6 (20 °C, 5%)
pKa (25 °C)
(1) 6.37, (2) 10.25 (carbonic acid)
Densité
2.16 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces d'anions
carbonate (CO32-): in accordance
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
Traces de cations
Al: ≤0.5 mg/kg
As: ≤2 mg/kg
Ca: ≤100 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
Hg: ≤1 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Pb: ≤2 mg/kg
Adéquation
complies for appearance of solution
Chaîne SMILES
[Na+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Na/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
Clé InChI
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable