04101
Polyphosphoric acid
≥83% phosphate (as P2O5) basis
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥83% phosphate (as P2O5) basis
Point d'ébullition
300 °C (lit.)
Traces de cations
As: ≤30 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤20 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
InChI
1S/O5P2.H3O4P/c1-2-7-4-3-6(1)5-7;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)
Clé InChI
FVYIVXLIMHNYTD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1