Documents
02858
Sigma-Aldrich
Éthanol
purum, absolute ethanol, denaturated with 1% cyclohexane, A15 CYCLO1, ≥99.8% (based on denaturant-free substance)
Synonyme(s) :
Alcool éthylique
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
46.07
Numéro Beilstein :
1718733
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
15101802
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Densité de vapeur
1.59 (vs air)
1.59 (vs air)
Pression de vapeur
44.6 mmHg ( 20 °C)
44.6 mmHg
Qualité
absolute
purum
absolute ethanol, denaturated with 1% cyclohexane, A15 CYCLO1
Pureté
≥99.8% (based on denaturant-free substance)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
683 °F
Limite d'explosivité
19 %, 60 °F
19 %
Impuretés
≤0.2% water
Indice de réfraction
n20/D 1.3600 (lit.)
n20/D 1.362
Point d'ébullition
78 °C (lit.)
78 °C
Pf
-114 °C
−114 °C (lit.)
Densité
0.789 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
Chaîne SMILES 
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Clé InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Sales restrictions may apply
Note de bas de page
1La distribution et l′utilisation de l′alcool éthylique en Suisse nécessite une licence émise par la Régie fédérale des alcools.
greener alternative product
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
57.2 °F
Point d'éclair (°C)
14 °C
D N Misra
Journal of dental research, 68(1), 42-47 (1989-01-01)
The adsorption of 4-methacryloxyethyl trimellitate anhydride (4-META) was studied from ethanol and dichloromethane onto synthetic hydroxyapatite (containing about 1.5 monolayers of physisorbed water) in order to study its role in restorative composite bonding to teeth. The adsorption isotherm of 4-META
Pierre de Thier et al.
Biochimica et biophysica acta, 1854(2), 138-145 (2014-12-17)
IgG films are widely used in the field of immunoassays, especially in (double) antibody-sandwich ELISA tests where capture antibodies are coated on surfaces like polystyrene or hydrophobic self-assembled monolayers (h-SAMs). It is critical to analyze-at a molecular scale and under
Physicochemical Properties of SnO2-Sb2 O 5 Films Prepared by the Spray Pyrolysis Technique.
Correa-Lozano B, et al.
Journal of the Electrochemical Society, 143(1), 203-209 (1996)
Synthesis of ZnO nanorod and the annealing effect on its photoluminescence property.
Wu L, et al.
Opt. Mater., 28(4), 418-422 (2006)
Fabrication of thin film dye sensitized solar cells with solar to electric power conversion efficiency over 10%.
Ito S, et al.
Thin Solid Films, 516(14), 4613-4619 (2008)