Principaux documents
Z414506
Sigma-Aldrich
Aldrich® single-neck round-bottom flask
capacity 250 mL, joint: ST/NS 24/40
Synonyme(s) :
bottom flask, flask round, round flask
1 EA
74,30 $
12 EA
797,00 $
74,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
74,30 $
12 EA
797,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
74,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
glass (Clear)
round bottom flask
single-neck
Joint
joint: ST/NS24/40
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
closure type Standard Taper Joint
Conditionnement
case of 12
Fabricant/nom de marque
Sigma-Aldrich
D.E. × H
83 mm × 150 m
Capacité
250 mL
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC