CLS4965250
Pyrex® round-bottom three neck angle type distilling flask
capacity 250 mL
Synonyme(s) :
bottom flask, flask round, flask round bottom
345,00 $
About This Item
345,00 $
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
round bottom flask
three-neck (Vertical)
Joint
center joint ST/NS24/40
side joint ST/NS24/40
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
closure type Standard Taper joint
Conditionnement
pack of 1
case of 4
Fabricant/nom de marque
Corning 4965-250
Capacité
250 mL