Principaux documents
Z530999
Sigma-Aldrich
Aldrich® Liebig condenser
Overall H 300 mm, joint: ST/NS 24/40
1 EA
228,00 $
228,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
228,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.43
228,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
joint: ST/NS24/40
H totale
300 mm
Catégories apparentées
Description générale
Condensers have a standard taper female joint and a lower male drip tip-joint.
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC