Y0001943
Raltegravir potassium
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
raltegravir
Fabricant/nom de marque
EDQM
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CN1C(C([O-])=C(C(NCC2=CC=C(C=C2)F)=O)N=C1C(C)(NC(C3=NN=C(O3)C)=O)C)=O.[K+]
InChI
1S/C20H21FN6O5.K/c1-10-25-26-17(32-10)16(30)24-20(2,3)19-23-13(14(28)18(31)27(19)4)15(29)22-9-11-5-7-12(21)8-6-11;/h5-8,28H,9H2,1-4H3,(H,22,29)(H,24,30);/q;+1/p-1
Clé InChI
IFUKBHBISRAZTF-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable