Y0000336
Methimazole
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Methimazole, 1-Methyl-2-imidazolethiol, 2-Mercapto-1-methylimidazole
205,00 $
About This Item
205,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
thiamazole
Fabricant/nom de marque
EDQM
Pf
144-147 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CN1C=CNC1=S
InChI
1S/C4H6N2S/c1-6-3-2-5-4(6)7/h2-3H,1H3,(H,5,7)
Clé InChI
PMRYVIKBURPHAH-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... TPO(7173)
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable