Y0001643
Capecitabine impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
5′-Deoxy-5-fluorocytidine, 4-Amino-1-(5-deoxy-β-D-ribofuranosyl)-5-fluoropyrimidin-2(1H)-one
204,00 $
About This Item
204,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
capecitabine
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
FC1=CN(C(=O)N=C1N)[C@@H]2O[C@@H]([C@H]([C@H]2O)O)C
InChI
1S/C9H12FN3O4/c1-3-5(14)6(15)8(17-3)13-2-4(10)7(11)12-9(13)16/h2-3,5-6,8,14-15H,1H3,(H2,11,12,16)/t3-,5-,6-,8-/m1/s1
Clé InChI
YSNABXSEHNLERR-ZIYNGMLESA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Conditionnement