BP1229
Capecitabine
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonyme(s) :
5′-Deoxy-5-fluoro-N-[(pentyloxy)carbonyl]cytidine, Ro-9-1978
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Niveau de qualité
Famille d'API
capecitabine
Forme
powder
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
BP
Application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O[C@H]1[C@@H](O)[C@H](N2C(N=C(NC(OCCCCC)=O)C(F)=C2)=O)O[C@@H]1C
InChI
1S/C15H22FN3O6/c1-3-4-5-6-24-15(23)18-12-9(16)7-19(14(22)17-12)13-11(21)10(20)8(2)25-13/h7-8,10-11,13,20-21H,3-6H2,1-2H3,(H,17,18,22,23)/t8-,10-,11-,13-/m1/s1
Clé InChI
GAGWJHPBXLXJQN-UORFTKCHSA-N
Informations sur le gène
human ... TYMS(7298)
Description générale
Application
Also used in monographs such as:
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)