PHR2102
Xylose
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
D-(+)-Xylose
220,00 $
About This Item
220,00 $
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to Ph. Eur. X0200000
traceable to USP 1722005
Famille d'API
xylose
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 500 mg
Pf
154-158 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
O[C@@H]1COC(O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C5H10O5/c6-2-1-10-5(9)4(8)3(2)7/h2-9H,1H2/t2-,3+,4-,5?/m1/s1
Clé InChI
SRBFZHDQGSBBOR-IOVATXLUSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable