Y0001587
Atomoxetine for impurity A identification
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(R)-Tomoxetine hydrochloride, (R)-N-Methyl-γ-(2-methylphenoxy)benzenepropanamine hydrochloride, Atomoxetine hydrochloride
299,00 $
About This Item
299,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
atomoxetine
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CNCC[C@@H](OC1=CC=CC=C1C)C2=CC=CC=C2.[H]Cl
InChI
1S/C17H21NO.ClH/c1-14-8-6-7-11-16(14)19-17(12-13-18-2)15-9-4-3-5-10-15;/h3-11,17-18H,12-13H2,1-2H3;1H/t17-;/m1./s1
Clé InChI
LUCXVPAZUDVVBT-UNTBIKODSA-N
Informations sur le gène
human ... SLC6A2(6530)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable