PHL83846
3′,6-Disinapoylsucrose
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
DSS
608,00 $
About This Item
608,00 $
Produits recommandés
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥98.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC1=C(OC)C=C(/C=C/C(O[C@@H]2[C@@](O[C@@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](COC(/C=C/C4=CC(OC)=C(O)C(OC)=C4)=O)O3)(CO)O[C@H](CO)[C@H]2O)=O)C=C1OC
InChI
1S/C34H42O19/c1-45-18-9-16(10-19(46-2)26(18)39)5-7-24(37)49-14-23-28(41)30(43)31(44)33(50-23)53-34(15-36)32(29(42)22(13-35)52-34)51-25(38)8-6-17-11-20(47-3)27(40)21(12-17)48-4/h5-12,22-23,28-33,35-36,39-44H,13-15H2,1-4H3/b7-5+,8-6+/t22-,23-,28-,29-,30+,31-,32+,33-,34+/m1/s1
Clé InChI
FHIJMQWMMZEFBL-OPSYHMPNSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable