Y0001054
Cellulose acetate phthalate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
cellulose acetate
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C32H34O19/c1-13(33)45-11-19-21(35)25(49-29(42)17-9-5-3-7-15(17)27(38)39)23(37)32(48-19)51-24-20(12-46-14(2)34)47-31(44)26(22(24)36)50-30(43)18-10-6-4-8-16(18)28(40)41/h3-10,19-26,31-32,35-37,44H,11-12H2,1-2H3,(H,38,39)(H,40,41)/t19-,20-,21-,22+,23-,24-,25+,26-,31-,32+/m1/s1
Clé InChI
DMNFZTKVDDFCQE-WJXNTJCASA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)