1335304
USP
Hypromellose phthalate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Hydroxypropyl methyl cellulose phthalate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
hypromellose
Fabricant/nom de marque
USP
Pf
>145 °C (dec.) (lit.)
Densité
0.6 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
InChI
1S/C14H16N4/c1-9(2)7-18-8-16-12-13(18)10-5-3-4-6-11(10)17-14(12)15/h3-6,8-9H,7H2,1-2H3,(H2,15,17)
Clé InChI
DOUYETYNHWVLEO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable