Y0000665
Terazosin impurity E
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
1,4-Bis(4-amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)piperazine, 2,2′-(1,4-Piperazinediyl)bis[6,7-dimethoxy-4-quinazolinamine]
205,00 $
About This Item
205,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
terazosin
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
N3(CCN(CC3)c4nc5c(c(n4)N)cc(c(c5)OC)OC)c1nc2c(c(n1)N)cc(c(c2)OC)OC
InChI
1S/C24H28N8O4/c1-33-17-9-13-15(11-19(17)35-3)27-23(29-21(13)25)31-5-7-32(8-6-31)24-28-16-12-20(36-4)18(34-2)10-14(16)22(26)30-24/h9-12H,5-8H2,1-4H3,(H2,25,27,29)(H2,26,28,30)
Clé InChI
XJWKWPCORQUMQI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable