1643485
USP
Terazosin Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
1,4-Bis(4-amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)piperazine dihydrochloride, 2,2′-(1,4-Piperazinediyl)bis[6,7-dimethoxy-4-quinazolinamine dihydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
terazosin
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
NC1=NC(N2CCN(C3=NC(N)=C(C=C(OC)C(OC)=C4)C4=N3)CC2)=NC5=C1C=C(OC)C(OC)=C5.Cl.Cl
InChI
1S/C24H28N8O4.2ClH/c1-33-17-9-13-15(11-19(17)35-3)27-23(29-21(13)25)31-5-7-32(8-6-31)24-28-16-12-20(36-4)18(34-2)10-14(16)22(26)30-24;;/h9-12H,5-8H2,1-4H3,(H2,25,27,29)(H2,26,28,30);2*1H
Clé InChI
SDPHRGYPGDUGEQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable