1611944
USP
Selegiline Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
R-(–)-Desmethyldeprenyl hydrochloride, (R)-N-(1-Phenylpropan-2-yl)prop-2-yn-1-amine hydrochloride, N-Desmethylselegiline hydrochloride, L-Nordeprenyl hydrochloride, Norselegiline hydrochloride
2 450,00 $
About This Item
2 450,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
selegiline
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C[C@@H](NCC#C)CC1=CC=CC=C1.Cl
InChI
1S/C12H15N.ClH/c1-3-9-13-11(2)10-12-7-5-4-6-8-12;/h1,4-8,11,13H,9-10H2,2H3;1H/t11-;/m1./s1
Clé InChI
KJZZTCSJZCYCQS-RFVHGSKJSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Also, for use with USP monograph such as Selegiline Hydrochloride Capsules
Actions biochimiques/physiologiques
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable