Principaux documents
Y0000517
L-Glutathion réduit
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
γ-L-Glutamyl-L-cystéinyl-glycine, GSH
10 MG
205,00 $
205,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
205,00 $
About This Item
Formule linéaire :
H2NCH(CO2H)CH2CH2CONHCH(CH2SH)CONHCH2CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
307.32
Beilstein:
1729812
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
205,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
glutathione
Fabricant/nom de marque
EDQM
Pf
192-195 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
N[C@@H](CCC(=O)N[C@@H](CS)C(=O)NCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C10H17N3O6S/c11-5(10(18)19)1-2-7(14)13-6(4-20)9(17)12-3-8(15)16/h5-6,20H,1-4,11H2,(H,12,17)(H,13,14)(H,15,16)(H,18,19)/t5-,6-/m0/s1
Clé InChI
RWSXRVCMGQZWBV-WDSKDSINSA-N
Amino Acid Sequence
γ-Glu-Cys-Gly
Description générale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Peut être utilisé à 5-10 mM pour éluer la glutathion S-transférase (GST) à partir d′agarose-glutathion.
Actions biochimiques/physiologiques
Il s′agit d′un antioxydant endogène qui joue un rôle essentiel dans la réduction des espèces réactives de l′oxygène formées au cours du métabolisme cellulaire et de l′activation métabolique respiratoire. La glutathion S-transférase catalyse la formation de thioéthers de glutathion avec les xénobiotiques, les leucotriènes et d′autres molécules portant un centre électrophile. Le glutathion forme également des ponts disulfure avec les résidus cystéine des protéines. Via ces mécanismes, il peut avoir l′effet paradoxal de réduire l′efficacité des agents anticancéreux.
Conditionnement
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Autres remarques
Sales restrictions may apply.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Dalia Gritenaite et al.
Genes & development, 28(14), 1604-1619 (2014-07-18)
A key function of the cellular DNA damage response is to facilitate the bypass of replication fork-stalling DNA lesions. Template switch reactions allow such a bypass and involve the formation of DNA joint molecules (JMs) between sister chromatids. These JMs
Karen Shahbabian et al.
Nucleic acids research, 42(13), 8692-8704 (2014-07-12)
Messenger RNA (mRNA) localization is coupled to the translational repression of transcripts during their transport. It is still unknown if this coupling depends on physical interactions between translational control and mRNA localization machineries, and how these interactions are established at
Julien Viaud et al.
Nature communications, 5, 4080-4080 (2014-06-07)
PtdIns5P is a lipid messenger acting as a stress-response mediator in the nucleus, and known to maintain cell activation through traffic alterations upon bacterial infection. Here, we show that PtdIns5P regulates actin dynamics and invasion via recruitment and activation of
Mikito Owa et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(26), 9461-9466 (2014-07-01)
Outer arm dynein (OAD) in cilia and flagella is bound to the outer doublet microtubules every 24 nm. Periodic binding of OADs at specific sites is important for efficient cilia/flagella beating; however, the molecular mechanism that specifies OAD arrangement remains
Michal Pawlak et al.
Hepatology (Baltimore, Md.), 60(5), 1593-1606 (2014-07-06)
Nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) is increasingly prevalent and strongly associated with central obesity, dyslipidemia, and insulin resistance. According to the multiple-hit model of NAFLD pathogenesis, lipid accumulation drives nonalcoholic steatohepatitis (NASH) initiation by triggering oxidative stress, lipotoxicity, and subsequent
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf