Y0000481
Dibrompropamidine for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Dibrompropamidine diisetionate
169,00 $
About This Item
169,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
dibrompropamidine
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[S](=O)(=O)(O)CCO.Brc1c(ccc(c1)\C(=N\[H])\N)OCCCOc2c(cc(cc2)\C(=N\[H])\N)Br
InChI
1S/C17H18Br2N4O2.C2H6O4S/c18-12-8-10(16(20)21)2-4-14(12)24-6-1-7-25-15-5-3-11(17(22)23)9-13(15)19;3-1-2-7(4,5)6/h2-5,8-9H,1,6-7H2,(H3,20,21)(H3,22,23);3H,1-2H2,(H,4,5,6)
Clé InChI
BZACJASHKPPTKX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement