Y0000442
Didanosine impurity G
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2′,3′-Dideoxyadenosine, ddA
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
didanosine
Fabricant/nom de marque
EDQM
Pf
181-184 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Nc1ncnc2n(cnc12)[C@H]3CC[C@@H](CO)O3
InChI
1S/C10H13N5O2/c11-9-8-10(13-4-12-9)15(5-14-8)7-2-1-6(3-16)17-7/h4-7,16H,1-3H2,(H2,11,12,13)/t6-,7+/m0/s1
Clé InChI
WVXRAFOPTSTNLL-NKWVEPMBSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)