Y0000154
Tolfenamic acid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2 (3-Chloro-2-methylanilino)benzoic acid, 2-([3-Chloro-2-methylphenyl]amino)benzoic acid
204,00 $
About This Item
204,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
tolfenamic acid
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cc1c(Cl)cccc1Nc2ccccc2C(O)=O
InChI
1S/C14H12ClNO2/c1-9-11(15)6-4-8-12(9)16-13-7-3-2-5-10(13)14(17)18/h2-8,16H,1H3,(H,17,18)
Clé InChI
YEZNLOUZAIOMLT-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable