34073
Tolfenamic acid
VETRANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
2 (3-Chloro-2-methylanilino)benzoic acid, 2-([3-Chloro-2-methylphenyl]amino)benzoic acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
VETRANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
Cc1c(Cl)cccc1Nc2ccccc2C(O)=O
InChI
1S/C14H12ClNO2/c1-9-11(15)6-4-8-12(9)16-13-7-3-2-5-10(13)14(17)18/h2-8,16H,1H3,(H,17,18)
Clé InChI
YEZNLOUZAIOMLT-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?