Y0000057
Heptaminol impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(2RS)-6-Methylhept-5-en-2-amine
169,00 $
About This Item
169,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
heptaminol
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
NC(CCC=C(C)C)C
InChI
1S/C8H17N/c1-7(2)5-4-6-8(3)9/h5,8H,4,6,9H2,1-3H3
Clé InChI
LINQVIAARQIDQJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement