Y0001064
Benzaldehyde
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Huile essentielle artificielle d’amandes
205,00 $
About This Item
205,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Densité de vapeur
3.7 (vs air)
Pression de vapeur
4 mmHg ( 45 °C)
Famille d'API
benzaldehyde
Température d'inflammation spontanée
374 °F
Limite d'explosivité
1.4 %, 20 °F
Fabricant/nom de marque
EDQM
Indice de réfraction
n20/D 1.545 (lit.)
pb
178-179 °C (lit.)
Pf
−26 °C (lit.)
Densité
1.044 g/cm3 at 20 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H6O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H
Clé InChI
HUMNYLRZRPPJDN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
145.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
63 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Protocoles
-Tolualdehyde; Valeraldehyde; Isovaleraldehyde