W267020
p-anisaldéhyde
natural, FG
Synonyme(s) :
4-méthoxybenzaldéhyde
About This Item
Produits recommandés
Qualité
FG
Halal
Kosher
natural
Niveau de qualité
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Densité de vapeur
4.7 (vs air)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.573 (lit.)
Point d'ébullition
248 °C (lit.)
Pf
−1 °C (lit.)
Densité
1.119 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
anise; cherry; creamy; floral; balsamic; sweet; vanilla
Chaîne SMILES
[H]C(=O)c1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-6H,1H3
Clé InChI
ZRSNZINYAWTAHE-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Repr. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
240.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
116 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?