Isoeugenol is considered to have low water solubility, due to its hydrophobic nature. Its solubility in water is approximately 0.1 g/L at room temperature.
W246808
Isoeugenol
mixture of cis and trans, 99%, FG
Synonyme(s) :
2-Methoxy-4-propenylphenol
74,90 $
About This Item
74,90 $
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Halal
Kosher
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Pression de vapeur
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Essai
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.575 (lit.)
pb
132 °C/10 mmHg (lit.)
Densité
1.082 g/mL at 25 °C
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
clove; woody; spicy; sweet
Chaîne SMILES
OC1=CC=C(/C=C/C)C=C1OC
InChI
1S/C10H12O2/c1-3-4-8-5-6-9(11)10(7-8)12-2/h3-7,11H,1-2H3/b4-3+
Clé InChI
BJIOGJUNALELMI-ONEGZZNKSA-N
Informations sur le gène
rat ... Ar(24208)
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
233.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
112 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
-
What's the water solubility of isoeugenol? It's not in the SDS.