STS0002
TERGITOL™ 15-S-40
Non-ionic surfactant
Synonyme(s) :
Secondary alcohol ethoxylate 41 EO
67,40 $
About This Item
67,40 $
Produits recommandés
Qualité
laboratory grade
Niveau de qualité
Description
non-ionic
Forme
solid
Poids mol.
~1,960 g/mol
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
CMC
1314 ppm (25°C)
Température de transition
cloud point >100 °C (1 wt% actives aq solution)
pour point 43 °C
Solubilité
water: freely soluble (some compositions may form gels)
Densité
1.059 g/mL at 55 °C
HLB
18
Autre catégorie plus écologique
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Emulsion stabilizer
- Provides freeze/thaw & ionic stability
- Electrolyte solubility
- Good handling properties
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable